Tisk…

Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 1120 CZK
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002554
CAS číslo: 787-70-2
EINECS: 212-328-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR