Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G OR23178-5G
APOSOR23178-25GEA 4470 CZK
APOSOR23178-25G APOSOR23178-5G
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Bod tání: 225…230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114669
CAS číslo: 113893-08-6