Tisk…
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23175-1G OR23175-250MG
APOSOR23175-1GEA 2280 CZK
APOSOR23175-1G APOSOR23175-250MG
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Vzorec: C₁₀H₇BrOS
Bod tání: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176410
CAS číslo: 26167-45-3
UN: 3261
ADR: 8,III