Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G OR23174-25G OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA 14320 CZK
APOSOR23174-100G APOSOR23174-25G APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95%
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Bod varu: 166 °C/20mmHg
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052376
CAS číslo: 5381-20-4