3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G
OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA
3740
CZK
APOSOR23173-1G
APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₈H₅ClO₂S₂ Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02681897 CAS číslo: 18494-87-6 UN: 3261 ADR: 8,III |