Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23172-1G OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA 0 CZK
APOSOR23172-1G APOSOR23172-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClOS
Bod varu: 122…124 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 39827-12-8
UN: 3261
ADR: 8,III