Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 2820 CZK
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₂S
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01846406
CAS číslo: 5381-25-9