Tisk…
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 4070 CZK
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681905
CAS číslo: 181132-70-7