Tisk…
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 2730 CZK
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClN₂O
Bod tání: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682002
CAS číslo: 258503-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II