Tisk…
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoxaline-6-carboxylic acid
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 622 CZK
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01365834
CAS číslo: 6925-00-4