Tisk…
5-Bromo-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G OR2316-1KG OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA 953 CZK
APOSOR2316-100G APOSOR2316-1KG APOSOR2316-500G
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
MW: 185.06
Bod varu: 202…204 °C
Hustota: 1.361 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000087
CAS číslo: 556-96-7