5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR23146-1G
OR23146-250MG
OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA
3110
CZK
APOSOR23146-1G
APOSOR23146-250MG
APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C11H8O2S Bod tání: 188…192 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01313432 CAS číslo: 19163-24-7 |