Tisk…
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23145-5G OR23145-25G OR23145-100G
APOSOR23145-5GEA 1240 CZK
APOSOR23145-5G APOSOR23145-25G APOSOR23145-100G
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Bod varu: 125 °C/11mmHg
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015895
CAS číslo: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9