Tisk…
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 2480 CZK
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Vzorec: C₅H₆BrNO
Bod varu: 44 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677720
CAS číslo: 130628-75-0
UN: 3265
ADR: 8,III