Tisk…
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 827 CZK
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Vzorec: C₆H₃BrN₂O
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682026
CAS číslo: 51376-06-8