Tisk…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-carbaldehyde
OR23134-1G OR23134-250MG
APOSOR23134-1GEA 3480 CZK
APOSOR23134-1G APOSOR23134-250MG
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde 97%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01200350
CAS číslo: 32863-33-5