Tisk…
2-Bromothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 705 CZK
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromothiazole
2-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
Bod varu: 171 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005316
CAS číslo: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4