Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2,1,3-benzothiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 14780 CZK
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃S
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00185826
CAS číslo: 874-37-3