Tisk…
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 992 CZK
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₆H₃BrN₂S
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460091
CAS číslo: 1753-75-9