Tisk…
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23129-1G OR23129-250MG
APOSOR23129-1GEA 4140 CZK
APOSOR23129-1G APOSOR23129-250MG
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
5-(Bromomethyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00544836
CAS číslo: 65858-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III