Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 4140 CZK
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂OS
Bod tání: 89…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457949
CAS číslo: 71605-72-6