Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23124-1G OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA 2980 CZK
APOSOR23124-1G APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄N₂O₂S
Bod tání: 230…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01647555
CAS číslo: 16405-98-4