Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G
APOSOR23119-1GEA 2440 CZK
APOSOR23119-1G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1845 g/mol
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681902
CAS číslo: 5170-68-3