1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23116-1G
OR23116-25G
OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA
622
CZK
APOSOR23116-1G
APOSOR23116-25G
APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,1500 g/mol Bod tání: 176…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00721565 CAS číslo: 2849-93-6 |