Tisk…
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 9100 CZK
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂O
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659700
CAS číslo: 116177-22-1