Tisk…
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23109-1G OR23109-10G
APOSOR23109-1GEA 3740 CZK
APOSOR23109-1G APOSOR23109-10G
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203874
CAS číslo: 57338-76-8