Tisk…
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
OR23108-100G OR23108-25G OR23108-5G
APOSOR23108-100GEA 827 CZK
APOSOR23108-100G APOSOR23108-25G APOSOR23108-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₂H₃N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003107
CAS číslo: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III