Tisk…
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23105-1G OR23105-5G
APOSOR23105-1GEA 3110 CZK
APOSOR23105-1G APOSOR23105-5G
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Benzyl-4-(bromomethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681989
CAS číslo: 159275-17-9
UN: 3261
ADR: 8,III