Tisk…
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23103-25G OR23103-5G
APOSOR23103-25GEA 1230 CZK
APOSOR23103-25G APOSOR23103-5G
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317806
CAS číslo: 138163-08-3