Tisk…
2-Bromopyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 4270 CZK
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Bod varu: 62…64 °C/1,5mmHg
Bod tání: 53…57 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00014601
CAS číslo: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7