Tisk…
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 953 CZK
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,1400 g/mol
Bod tání: 189…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006742
CAS číslo: 90721-27-0