Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
OR23097-5G
OR23097-25G
OR23097-100G
APOSOR23097-5GEA
1660
CZK
APOSOR23097-5G
APOSOR23097-25G
APOSOR23097-100G
Benzo[b]furan-2-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Vzorec:
C₈H₇BO₃ MW: 161,95 g/mol Bod tání: 196…198 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00236019 CAS číslo: 98437-24-2 |