Tisk…
2-Bromobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 6720 CZK
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Bromobenzothiazole 98%
2-Bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681887
CAS číslo: 2516-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III