Tisk…
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 1870 CZK
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Vzorec: C₈H₆BrNS
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00461195
CAS číslo: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8,III