Tisk…
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromoacetyl)-1,3-benzothiazole
OR23089-1G OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA 3940 CZK
APOSOR23089-1G APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Vzorec: C₉H₆BrNOS
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03659698
CAS číslo: 54223-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III