Tisk…
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23088-1G OR23088-5G
APOSOR23088-1GEA 695 CZK
APOSOR23088-1G APOSOR23088-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde 98%
1,3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅NOS
Bod tání: 72…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00526215
CAS číslo: 6639-57-2