Tisk…
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 3110 CZK
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClNOS
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03659697
CAS číslo: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8,II