Tisk…
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 2440 CZK
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796380
CAS číslo: 68867-17-4