Tisk…
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G
APOSOR23083-1GEA 2150 CZK
APOSOR23083-1G
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Vzorec: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086098
CAS číslo: 50382-32-6