Tisk…
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR23082-1G OR23082-50MG OR23082-100MG OR23082-250MG OR23082-500MG OR23082-2.5G
APOSOR23082-1GEA 3380 CZK
APOSOR23082-1G APOSOR23082-50MG APOSOR23082-100MG APOSOR23082-250MG APOSOR23082-500MG APOSOR23082-2.5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇NOS
Bod tání: 23…27 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407320
CAS číslo: 95453-54-6