2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23081-1G
OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA
4100
CZK
APOSOR23081-1G
APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₅H₆ClNO₂S₂ Bod varu: 82…84 °C/ 0,3mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052746 CAS číslo: 80466-80-4 UN: 3265 ADR: 8,III |