Tisk…
Isoquinolin-1-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
OR23079-1G OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA 16010 CZK
APOSOR23079-1G APOSOR23079-250MG
Isoquinolin-1-ylmethanol
Isoquinolin-1-ylmethanol
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086097
CAS číslo: 27311-63-3