Tisk…
4-Quinolinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
OR23077-25G OR23077-5G OR23077-1G
APOSOR23077-25GEA 5230 CZK
APOSOR23077-25G APOSOR23077-5G APOSOR23077-1G
4-Quinolinecarbaldehyde
4-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 45…52 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006781
CAS číslo: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0