Tisk…
6-Bromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23076-10G OR23076-250G OR23076-50G
APOSOR23076-10GEA 622 CZK
APOSOR23076-10G APOSOR23076-250G APOSOR23076-50G
6-Bromoquinoline
6-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024023
CAS číslo: 5332-25-2