Tisk…

6-Quinolinecarboxylic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23075-10G OR23075-1G OR23075-25G
APOSOR23075-10GEA 1450 CZK
APOSOR23075-10G APOSOR23075-1G APOSOR23075-25G
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Bod tání: 293…296 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047613
CAS číslo: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR