Quinaldic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
OR23072-5G
OR23072-25G
OR23072-100G
APOSOR23072-5GEA
622
CZK
APOSOR23072-5G
APOSOR23072-25G
APOSOR23072-100G
Quinaldic acid
Quinaldic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173.17 Bod tání: 156…159 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006752 CAS číslo: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 12,08227 |