Tisk…
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2307-500G OR2307-100G
APOSOR2307-500GEA 1630 CZK
APOSOR2307-500G APOSOR2307-100G
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%
2,4-Dihydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
Bod tání: 144…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002277
CAS číslo: 131-56-6