Tisk…
4-(Aminomethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
OR23068-100G OR23068-25G OR23068-5G
APOSOR23068-100GEA 2780 CZK
APOSOR23068-100G APOSOR23068-25G APOSOR23068-5G
4-(Aminomethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 228…230 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006449
CAS číslo: 3731-53-1
EINECS: 223-092-6
UN: 2735
ADR: 8,II