Tisk…
4-Bromopyridinium chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
OR23067-100G OR23067-25G OR23067-500G
APOSOR23067-100GEA 1990 CZK
APOSOR23067-100G APOSOR23067-25G APOSOR23067-500G
4-Bromopyridinium chloride 95+%
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Bod tání: 270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012828
CAS číslo: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4