Tisk…
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 4140 CZK
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Vzorec: C₇H₇Br₂NO
MW: 280.95 g/mol
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681893
CAS číslo: 5349-17-7